Tisk…
2,4,5-Trichloropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8766-25G OR8766-100G OR8766-500G
APOSOR8766-25GEA 827 CZK
APOSOR8766-25G APOSOR8766-100G APOSOR8766-500G
2,4,5-Trichloropyrimidine 98%
2,4,5-Trichloropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₃N₂
Bod varu: 84 °C/1mmHg
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788200
CAS číslo: 5750-76-5