Tisk…
4-Methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8764-25G OR8764-5G OR8764-100G
APOSOR8764-25GEA 744 CZK
APOSOR8764-25G APOSOR8764-5G APOSOR8764-100G
4-Methoxypyridine
4-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 191 °C
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00674049
CAS číslo: 620-08-6
EINECS: 210-624-7