Tisk…
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8763-1G OR8763-5G OR8763-10G
APOSOR8763-1GEA 622 CZK
APOSOR8763-1G APOSOR8763-5G APOSOR8763-10G
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08543468
CAS číslo: 15513-48-1