Tisk…
4-Acetyl-2-chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one, 1-(2-chloropyridine-4-yl)ethanone
OR8761-1G
APOSOR8761-1GEA 622 CZK
APOSOR8761-1G
4-Acetyl-2-chloropyridine
4-Acetyl-2-chloropyridine
Vzorec: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Bod varu: 96 °C/1,99mmHg
Bod tání: 35…40 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07699406
CAS číslo: 23794-15-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III