4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(morpholinomethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
OR8756-1G
APOSOR8756-1GEA
0
CZK
APOSOR8756-1G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₇H₂₆BNO₃ MW: 303,20 g/mol Bod tání: 84…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974052 CAS číslo: 364794-79-6 |