Tisk…
4-(4-Bromophenyl)piperidin-4-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
OR8753-1G OR8753-5G
APOSOR8753-1GEA 2370 CZK
APOSOR8753-1G APOSOR8753-5G
4-(4-Bromophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Bromophenyl)piperidin-4-ol
Vzorec: C₁₁H₁₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067034
CAS číslo: 57988-58-6