Tisk…
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8751-1G OR8751-5G OR8751-10G
APOSOR8751-1GEA 2320 CZK
APOSOR8751-1G APOSOR8751-5G APOSOR8751-10G
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O
Bod tání: 183…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005714
CAS číslo: 20662-53-7
EINECS: 243-950-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III