Tisk…
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
OR8750-100G OR8750-25G OR8750-5G
APOSOR8750-100GEA 6950 CZK
APOSOR8750-100G APOSOR8750-25G APOSOR8750-5G
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
α-Bromo-4-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
MW: 296.93
Bod varu: 140 °C/15mmHg
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00209656
CAS číslo: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8 II