Tisk…
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8748-1G OR8748-25G OR8748-5G
APOSOR8748-1GEA 1250 CZK
APOSOR8748-1G APOSOR8748-25G APOSOR8748-5G
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02094163
CAS číslo: 2436-17-1