(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8747-100G
OR8747-25G
OR8747-500G
APOSOR8747-100GEA
1580
CZK
APOSOR8747-100G
APOSOR8747-25G
APOSOR8747-500G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ Bod tání: 86…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064496 CAS číslo: 90719-32-7 |