Tisk…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8746-100G OR8746-25G OR8746-500G
APOSOR8746-100GEA 910 CZK
APOSOR8746-100G APOSOR8746-25G APOSOR8746-500G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 129…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192393
CAS číslo: 90319-52-1