D-Phenylalaninol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
OR8744-100G
OR8744-25G
APOSOR8744-100GEA
2910
CZK
APOSOR8744-100G
APOSOR8744-25G
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Vzorec:
C₉H₁₃NO Bod tání: 89…95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064298 CAS číslo: 5267-64-1 UN: 3259 ADR: 8,III |