Tisk…
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
OR8743-100G OR8743-25G OR8743-500G
APOSOR8743-100GEA 1290 CZK
APOSOR8743-100G APOSOR8743-25G APOSOR8743-500G
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.18
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064404
CAS číslo: 20989-17-7