(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR8742-100G
OR8742-25G
OR8742-5G
APOSOR8742-100GEA
4300
CZK
APOSOR8742-100G
APOSOR8742-25G
APOSOR8742-5G
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 95%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Bod tání: 75…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008062 CAS číslo: 56613-80-0 EINECS: 260-287-5 |