(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8728-25G
OR8728-5G
APOSOR8728-25GEA
1490
CZK
APOSOR8728-25G
APOSOR8728-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Vzorec:
C₆H₁₁NO₂ Bod tání: 70…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010847 CAS číslo: 17016-83-0 EINECS: 469-920-1 |