Tisk…
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8727-5G OR8727-1G
APOSOR8727-5GEA 622 CZK
APOSOR8727-5G APOSOR8727-1G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010846
CAS číslo: 102029-44-7