Tisk…
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8726-1KG OR8726-250G OR8726-5KG
APOSOR8726-1KGEA 1870 CZK
APOSOR8726-1KG APOSOR8726-250G APOSOR8726-5KG
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Optical resolving agent
Vzorec: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Bod tání: 88…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149119
CAS číslo: 62708-56-9
EINECS: 613-072-9