Tisk…
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Formyl-m-xylene
OR8724-100G OR8724-25G OR8724-5G
APOSOR8724-100GEA 4860 CZK
APOSOR8724-100G APOSOR8724-25G APOSOR8724-5G
2,6-Dimethylbenzaldehyde
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Bod varu: 230 °C
Bod tání: 27…30 °C
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128003
CAS číslo: 1123-56-4