Tisk…
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8719-100G OR8719-25G
APOSOR8719-100GEA 1660 CZK
APOSOR8719-100G APOSOR8719-25G
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod varu: 140 °C/4mmHg
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003312
CAS číslo: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3