Tisk…
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Benzylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR8718-1G OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA 7440 CZK
APOSOR8718-1G APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₄
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037900
CAS číslo: 289889-03-8