1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8717-100G
OR8717-25G
OR8717-5G
APOSOR8717-100GEA
4630
CZK
APOSOR8717-100G
APOSOR8717-25G
APOSOR8717-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Vzorec:
C₁₄H₂₁Br MW: 269,23 g/mol Bod tání: 62…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00796945 CAS číslo: 22385-77-9 |