Tisk…
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8716-100G OR8716-25G OR8716-5G
APOSOR8716-100GEA 2360 CZK
APOSOR8716-100G APOSOR8716-25G APOSOR8716-5G
2-Bromo-4-tert-butylphenol
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,1100 g/mol
Bod varu: 113 °C/9mmHg
Bod tání: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682891
CAS číslo: 2198-66-5
EINECS: 218-602-9