Tisk…
2-Chloro-6-iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8714-10G OR8714-5G
APOSOR8714-10GEA 6220 CZK
APOSOR8714-10G APOSOR8714-5G
2-Chloro-6-iodopyridine 98%
2-Chloro-6-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784182
CAS číslo: 258506-66-0