Tisk…
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8708-1G OR8708-5G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 662 CZK
APOSOR8708-1G APOSOR8708-5G APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₉H₆BrNO
Bod tání: 185…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741409
CAS číslo: 67805-67-8