4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine
OR8700-1G
OR8700-250MG
APOSOR8700-1GEA
3110
CZK
APOSOR8700-1G
APOSOR8700-250MG
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₇H₂₆BNO₂ MW: 287,20 g/mol Bod tání: 45…50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08690299 CAS číslo: 884507-39-5 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |