Tisk…
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8699-1G OR8699-50MG OR8699-5G
APOSOR8699-1GEA 4070 CZK
APOSOR8699-1G APOSOR8699-50MG APOSOR8699-5G
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₀BNO₂
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08690266
CAS číslo: 898289-06-0