Tisk…
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8697-1G OR8697-250MG
APOSOR8697-1GEA 827 CZK
APOSOR8697-1G APOSOR8697-250MG
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Vzorec: C₁₃H₁₄ClN₃
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01476123
CAS číslo: 837-52-5
UN: 3259
ADR: 8,III