2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR8694-1G
OR8694-250MG
OR8694-5G
APOSOR8694-1GEA
2700
CZK
APOSOR8694-1G
APOSOR8694-250MG
APOSOR8694-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂ MW: 162,230 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03563756 CAS číslo: 21627-58-7 |