Tisk…
Methyl-5-bromonicotinoylacetate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-(5-bromopyridin-3-yl)-3-oxopropanoate
OR8693-1G OR8693-5G
APOSOR8693-1GEA 3940 CZK
APOSOR8693-1G APOSOR8693-5G
Methyl-5-bromonicotinoylacetate 95+%
Methyl-5-bromonicotinoylacetate
Vzorec: C₉H₈BrNO₃
MW: 258,08 g/mol
Bod tání: 93…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216527
CAS číslo: 205985-97-3