Tisk…
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR8686-25G OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-25GEA 622 CZK
APOSOR8686-25G APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Bod tání: 119…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012811
CAS číslo: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8,III