Tisk…
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8678-1G OR8678-250MG OR8678-50MG
APOSOR8678-1GEA 11610 CZK
APOSOR8678-1G APOSOR8678-250MG APOSOR8678-50MG
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde 97%
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod varu: 180 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690310
CAS číslo: 168551-49-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III