Tisk…
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8677-1G OR8677-250MG
APOSOR8677-1GEA 9030 CZK
APOSOR8677-1G APOSOR8677-250MG
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782420
CAS číslo: 884507-42-0
UN: 2735
ADR: 8,III