Tisk…
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8676-1G OR8676-250MG
APOSOR8676-1GEA 10150 CZK
APOSOR8676-1G APOSOR8676-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782421
CAS číslo: 650628-72-1
UN: 2735
ADR: 8,III