Tisk…
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8675-1G OR8675-500MG
APOSOR8675-1GEA 2280 CZK
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02710611
CAS číslo: 24372-49-4