Tisk…
Furan-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
OR8670-1G OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA 622 CZK
APOSOR8670-1G APOSOR8670-5G
Furan-3-boronic acid 98%
Furan-3-boronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₃
MW: 111.89
Bod tání: 139…144 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319007
CAS číslo: 55552-70-0