Tisk…
Furan-2-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8669-100G OR8669-25G OR8669-5G
APOSOR8669-100GEA 4960 CZK
APOSOR8669-100G APOSOR8669-25G APOSOR8669-5G
Furan-2-boronic acid 98%
Furan-2-boronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00799544
CAS číslo: 13331-23-2