Tisk…
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8665-1G OR8665-250MG
APOSOR8665-1GEA 9230 CZK
APOSOR8665-1G APOSOR8665-250MG
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₃S
MW: 231,66 g/mol
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655924
CAS číslo: 199328-31-9
UN: 3261
ADR: 8,III