Tisk…
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR8662-1G OR8662-250MG OR8662-5G
APOSOR8662-1GEA 2070 CZK
APOSOR8662-1G APOSOR8662-250MG APOSOR8662-5G
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Technical Grade
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂S
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194932
CAS číslo: 38275-41-1