Tisk…
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR8654-100G OR8654-25G
APOSOR8654-100GEA 6780 CZK
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BrClN
MW: 222.52 g/mol
Bod tání: 274…276 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012860
CAS číslo: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3