Tisk…
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8653-100MG OR8653-5G
APOSOR8653-100MGEA 622 CZK
APOSOR8653-100MG APOSOR8653-5G
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690265
CAS číslo: 628711-58-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III