Tisk…
2-Piperidinoisonicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8649-1G OR8649-250MG
APOSOR8649-1GEA 1540 CZK
APOSOR8649-1G APOSOR8649-250MG
2-Piperidinoisonicotinonitrile 97%
2-Piperidinoisonicotinonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Bod tání: 55…57,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200992
CAS číslo: 127680-89-1