Tisk…
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 2900 CZK
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde 97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Bod tání: 75…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007293
CAS číslo: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0