Tisk…
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 6220 CZK
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod varu: 134 °C/ 7mmHg
Bod tání: 47…51 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008424
CAS číslo: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5