Tisk…
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8646-1G OR8646-250MG
APOSOR8646-1GEA 14060 CZK
APOSOR8646-1G APOSOR8646-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₈ClNO₂S
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690260
CAS číslo: 876316-36-8
UN: 1759
ADR: 8,III