Tisk…

2-(Ethylthio)ethylamine 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR8640-25G OR8640-5G
APOSOR8640-25GEA 9660 CZK
APOSOR8640-25G APOSOR8640-5G
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
2-(Ethylthio)ethylamine
Vzorec: C₄H₁₁NS
MW: 105.2 g/mol
Bod varu: 159…160 °C
Hustota: 0.976 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014826
CAS číslo: 36489-03-9
UN: 2734
ADR: 8+3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR