Tisk…
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR8638-250MG
APOSOR8638-250MGEA 7840 CZK
APOSOR8638-250MG
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Bod tání: 133…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460466
CAS číslo: 886851-66-7