Tisk…

5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8637-1G OR8637-10G OR8637-5G OR8637-25G
APOSOR8637-1GEA 1910 CZK
APOSOR8637-1G APOSOR8637-10G APOSOR8637-5G APOSOR8637-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol
Vzorec: C₇H₇IO₂
Bod tání: 115…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202863
CAS číslo: 773869-57-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR