Tisk…
(Phenylthio)propanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8634-25G OR8634-5G
APOSOR8634-25GEA 8930 CZK
APOSOR8634-25G APOSOR8634-5G
(Phenylthio)propanone 97%
(Phenylthio)propanone
Vzorec: C₉H₁₀OS
Bod tání: 40…43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014992
CAS číslo: 5042-53-5