Tisk…
2,4-Dibromopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8632-5G OR8632-1G OR8632-25G
APOSOR8632-5GEA 622 CZK
APOSOR8632-5G APOSOR8632-1G APOSOR8632-25G
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Bod tání: 35…40 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859720
CAS číslo: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III