Tisk…
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 2280 CZK
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Bromo-5-hydroxypyridine
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661305
CAS číslo: 74115-13-2